I0160
Imipenem monohydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(5R,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]thio]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, Primaxin monohydrate, Tienam monohydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +73 to +84°, c = 0.5 in water
cor
white to beige
solubilidade
H2O: >5 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
mycobacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
originador
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCNC=N)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H17N3O4S.H2O/c1-6(16)9-7-4-8(20-3-2-14-5-13)10(12(18)19)15(7)11(9)17;/h5-7,9,16H,2-4H2,1H3,(H2,13,14)(H,18,19);1H2/t6-,7-,9-;/m1./s1
chave InChI
GSOSVVULSKVSLQ-JJVRHELESA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.