PHR1796
Imipenem
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Imipenem monohydrate, (5R,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]thio]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, Primaxin monohydrate, Tienam monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. I0090000
traceable to USP 1337809
família API
imipenem
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCNC=N)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H17N3O4S.H2O/c1-6(16)9-7-4-8(20-3-2-14-5-13)10(12(18)19)15(7)11(9)17;/h5-7,9,16H,2-4H2,1H3,(H2,13,14)(H,18,19);1H2/t6-,7-,9-;/m1./s1
chave InChI
GSOSVVULSKVSLQ-JJVRHELESA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)