SML1220
Doripenem hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[[(Aminosulfonyl)amino]methyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H24N4O6S2.H2O/c1-6-11-10(7(2)20)14(21)19(11)12(15(22)23)13(6)26-9-3-8(17-5-9)4-18-27(16,24)25;/h6-11,17-18,20H,3-5H2,1-2H3,(H,22,23)(H2,16,24,25);1H2/t6-,7-,8+,9+,10-,11-;/m1./s1
chave InChI
NTUBEBXBDGKBTJ-WGLOMNHJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.