SML1238
Ertapenem sodium
≥90% (HPLC), powder, carbopenem antibiotic
Sinônimo(s):
(4R,5S,6S)-3-[(3S,5S)-5-[(3-carboxyphenyl)carbamoyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium, ZD-443 sodium
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ertapenem sodium, ≥90% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].S([C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)Nc4cc(ccc4)C(=O)[O-])C1=C(N2[C@H]([C@H]1C)[C@H](C2=O)[C@H](O)C)C(=O)O
InChI
1S/C22H25N3O7S.Na/c1-9-16-15(10(2)26)20(28)25(16)17(22(31)32)18(9)33-13-7-14(23-8-13)19(27)24-12-5-3-4-11(6-12)21(29)30;/h3-6,9-10,13-16,23,26H,7-8H2,1-2H3,(H,24,27)(H,29,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t9-,10-,13+,14+,15-,16-;/m1./s1
chave InChI
ZXNAQFZBWUNWJM-HRXMHBOMSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)