A3737
Cefepime hydrochloride
Sinônimo(s):
Cefepime dihydrochloride monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
white to faint yellow
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)C[N+]4(CCCC4)C)N.[Cl-].[Cl-].O.[H+]
InChI
1S/C19H24N6O5S2.2ClH.H2O/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11;;;/h9,13,17H,3-8H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29);2*1H;1H2/b23-12-;;;/t13-,17-;;;/m1.../s1
chave InChI
LRAJHPGSGBRUJN-OMIVUECESA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?