Documentos Principais
SML3869
Sigma-Aldrich
Avibactam Sodium
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S,5R)-7-Oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide monosodium salt, AVE1330A sodium salt, NXL-104 sodium salt, Sulfuric acid mono[(1R,2S,5R)-2-(aminocarbonyl)-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-6-yl] ester sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N3NaO6S
Número CAS:
Peso molecular:
287.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])ON1[C@H]2CN([C@@H](CC2)C(=O)N)C1=O
chave InChI
RTCIKUMODPANKX-JBUOLDKXSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Avibactam is a reversible non-β-lactam β-lactamase inhibitor with IC50 values of 5 nM for CTX-M-15, 8nM for TEM-1, and 80 nM for P99 β-lactamase enzymes.
Reversible non-β-lactam, β-lactamase inhibitor
Atenção
Hygroscopic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)