Documentos Principais
C7039
Sigma-Aldrich
Cefotaxima
powder or crystals, suitable for plant cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Cefotaxim
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16N5NaO7S2
Número CAS:
Peso molecular:
477.45
Beilstein:
5711411
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
10171502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.72
Nome do produto
Cefotaxima, suitable for plant cell culture, BioReagent, powder or crystals
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
cor
off-white to pale yellow
solubilidade
H2O: 10% ( )
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
aplicação(ões)
agriculture
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
chave InChI
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Descrição geral
Estrutura química: ß-lactâmica
Aplicação
O sal sódico de cefotaxima foi usado como um antibiótico de teste nos métodos de teste de suscetibilidade a antibióticos (AST). Também foi usado como antibiótico para remover bactérias de culturas de O. tauri.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A cefotaxima inibe a síntese da parede celular bacteriana ligando-se às proteínas de ligação à penicilina (PBP), o que inibe a etapa final de transpeptidação da síntese de peptidoglicano nas paredes celulares bacterianas. Como resultado, a bactéria sofre lise devido às enzimas autolíticas da parede celular.
A cefotaxima, um antibiótico cefalosporínico, é ativa contra bactérias gram-negativas e gram-positivas. Além disso, a cefotaxima bloqueia a divisão das cianobactérias. Ela também tem a capacidade de inibir a divisão celular de organelas/plastídeos de vegetais inferiores, como as organelas fotossintéticas de glaucófitas e cloroplastos de briófitas.
Modo de ação: Inibe a síntese da parede celular bacteriana.
Outras notas
Antibiótico cefalosporina de terceira geração de amplo espectro.
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Mantenha em local seco. Mantenha em local seco.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Cefoxitin sodium salt
Supelco
C4786
Cefoxitin sodium salt
Higromicina B suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥60% (HPLC), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
H9773
Higromicina B
Ceftazidime
Sigma-Aldrich
CDS020667
Ceftazidime
Rifampicina suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95% (HPLC), powder or crystals
Sigma-Aldrich
R7382
Rifampicina
Valeria Di Dato et al.
Scientific reports, 9(1), 9893-9893 (2019-07-11)
Diatoms are phytoplankton eukaryotic microalgae that are widely distributed in the world's oceans and are responsible for 20-25% of total carbon fixation on the planet. Using transcriptome sequencing here we show for the first time that the ubiquitous diatom Thalassiosira
Urinary Tract Infection in Children and Antimicrobial Resistance Pattern: Children UTI and Antibiotic Resistance (2019)
Metabolic profiling identifies trehalose as an abundant and diurnally fluctuating metabolite in the microalga Ostreococcus tauri
Hirth M, et al.
Metabolomics, 13(9), 68-68 (2017)
Anthony Ayodeji Adegoke et al.
Antimicrobial resistance and infection control, 9(1), 46-46 (2020-03-14)
The World Health Organization (WHO) recently classified Enterobacteriaceae resistance to third-generation cephalosporin into the group of pathogens with critical criteria for future research. A study to assess the antibiogram and beta-lactamase genes among the cefotaxime resistant E. coli (CREc) from
Cefotaxime. A review of its antibacterial activity, pharmacological properties and therapeutic use.
AA C, et al.
Drugs (1983)