F8182
Faropenem sodium hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(5R,6S,8R,2′R)-2-(2′-tetrahydrofuryl)-6-hydroxyethylpenem-3-carboxylate sodium salt, ALP 201, Farom, Fropenem, Furopenem, SUN 5555, SY 5555, Wy 49605
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D +120 to +130°, c = 1.0 in water
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to light brown
solubilidade
H2O: ≥20 mg/mL
originador
Daiichi-Sankyo
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].C[C@@H](O)C1C2SC(C3CCCO3)=C(N2C1=O)C([O-])=O
InChI
1S/C12H15NO5S.Na.H2O/c1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;/h5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;1H2/q;+1;/p-1/t5-,6-,7+,11-;;/m1../s1
chave InChI
FHSVCMPZCIOKGW-VIDQLUEFSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.