D0156
Deoxynivalenol
Sinônimo(s):
3α,7α,15-Trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, Vomitoxin
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
chave InChI
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a mycotoxin to induce cytotoxicity in porcine jejunal epithelial cells and study the protective effects of Saccharomyces cerevisiae on the cell viability of host cells.
- to induce toxicity in nude mice to study the effect of probiotics (Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) or Lactobacillus acidophilus (LA)) supplementation on host protection
- as a thyroid hormone receptor (TRβ) antagonist in cell-based luciferase reporter gene (CALUX) assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?