494128
Ochratoxin A
≥97% (HPLC), powder, mycotoxin, Calbiochem
Sinônimo(s):
Ochratoxin A
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ochratoxin A, Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin that acts through mechanisms such as the inhibition of protein synthesis, and may also be mediated by organic anion transporters (OATs).
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL, nearly colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c2c(c(c(c1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O)O)C(=O)O[C@@H](C2)C
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
chave InChI
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Chopra, M., et al. 2010. Cell Biol. Toxicol.26, 239.
Luhe, A., et al. 2002. Tox. Sci.73, 315.
Dirheimer, G., et al. 1991. IARC Swci Publ.115, 171.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3