F1147
Fumonisin B1 from Fusarium moniliforme
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Macrofusine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Fusarium sp. (Fusarium moniliforme)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)C[C@H](O)CCCC[C@@H](O)C[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,32+/m0/s1
chave InChI
UVBUBMSSQKOIBE-DSLOAKGESA-N
Descrição geral
Fumonisin B1 (FB1) shares structure similarities with sphingosine. Thus fumonisin B1 can inhibit ceramide synthase (sphingosine N-acetyltransferase), which can lead to disruption of ceramide biosynthesis and complex sphingolipid biosynthesis.
Aplicação
- as a standard in the analysis of mycotoxins in caecal content obtained from adult pigs
- in the study of the effect of fumonisin B1 on the metabolism of prion protein (PrP) isoforms and the synthesis of scrapie prion protein PrPSc and
- in the study of the toxic effects of fumonisin B1 on explants obtained from pig jejunum.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney,Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?