Key Documents
F7817
Sigma-Aldrich
Fumonisin B2 solution
1.4 mM in DMSO
Sinônimo(s):
Fumonisin B2, Ready Made Solution, FB2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H59NO14
Número CAS:
Peso molecular:
705.83
Número CE:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
peso molecular
705.83
Nível de qualidade
concentração
1.4 mM in DMSO
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)CCCCCC[C@@H](O)C[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO14/c1-5-6-12-21(3)32(49-31(43)18-24(34(46)47)16-29(40)41)27(48-30(42)17-23(33(44)45)15-28(38)39)14-20(2)11-9-7-8-10-13-25(36)19-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)
chave InChI
UXDPXZQHTDAXOZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup