O3007
Ochratoxin A−BSA conjugate from Aspergillus ochraceus
About This Item
Produtos recomendados
Extensão da rotulagem
3-6 mol ochratoxin A per mol BSA
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1O[C@H](C)CC2=C(Cl)C=C(C(N[C@H](C(O)=O)CC3=CC=CC=C3)=O)C(O)=C21
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
chave InChI
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?