SML1664
Deoxynivalenol Ready Made Solution
1 mg/mL
Sinônimo(s):
(3α,7α)-3,7,15-trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, 4-Deoxynivalenol, DON, Dehydronivalenol, RD-toxon, Vomitoxin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Fusarium sp. (Fusarium asiaticum)
Nível de qualidade
Formulário
solution (ethanol: 2-propanol 95:5)
condição de armazenamento
protect from light
concentração
1 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@]2([C@@H]3O[C@H]4[C@@]([C@]2(C[C@H]3O)C)([C@@H](C(=O)C(=C4)C)O)CO)C1
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
chave InChI
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)