IRMM315
4-Deoxynivalenol in acetonitrile
IRMM®, certified reference material
Sinônimo(s):
Deoxynivalenol solution, 3α,7α,15-Trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON, Vomitoxin
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
general analytical
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
chave InChI
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
IRMM315
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)