About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
DON, 87091501
fonte biológica
hamster lung
embalagem
tube of 5 μg 87091501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87091501-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 22, diploid
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Hamster Chinese lung
Descrição de linhagem celular
Derived from a normal 8 month old male chinese hamster lung. This cell line is susceptible to vesicular stomatitis (Indiana strain) virus.
Aplicação
Virus, chromosome and autoradiography studies
Meio de cultura
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)