Documentos
08-115
Sigma-Aldrich
Colágeno tipo I de cauda de rato
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Categorias relacionadas
Descrição geral
Em humanos, o colágeno tipo I é o colágeno mais abundante e amplamente expresso. Esse heterotímero contém duas cadeias alfa 1 (I) e uma cadeia alfa 2 (I). Colágeno tipo I α 1 (COL1A1), um componente importante do colágeno tipo I, códigos para cadeias Pro-α 1 de colágeno tipo I. Ele tem padrões de tripeptídeos Gly-Xaa-Yaa repetidos. A proteína de cadeia do colágeno alfa-1(I) é membro da superfamília do complexo colágeno. A COL1A1 tem um domínio de fator de von Willebrand tipo C (vWFC), uma repetição de hélice tripla de colágeno e um domínio terminal C de colágeno fibrilar (COLF).
Aplicação
Colágeno tipo I, cauda de rato, foi usado:
  • para os ensaios de proliferação de colágeno 3D
  • para ensaios de proliferação de atelocolágeno
  • em um estudo comparativo para fazer microcápsulas para criação de modelos em núcleos mesoporosos de cristais de carbonato de cálcio (CaCO3) puros para avaliar a relação estrutura-propriedade
  • no revestimento de cobertura para aumentar a linhagem celular endotelial microvascular cerebral humana (hCMEC/D3) para criar um modelo de lesão induzida de amostra de hematoma de paciente com hematoma subdural crônico (CSDH) e cocultura celular
Ações bioquímicas/fisiológicas
O colágeno tipo I α 1 (COL1A1) desempenha um papel fundamental na quimiorresistência e pode atuar como alvo terapêutico. Está envolvido em câncer de ovário resistente à carboplatina (OV). COL1A1 serve como um oncogene no desenvolvimento do câncer colorretal (CRC). As mutações genéticas dominantes herdadas da COL1A1 resultam em distúrbios do tecido conjuntivo, como osteogênese imperfeita (IO).
Qualidade
Rotineiramente avaliado por testes de gelificação uniforme e de fixação e espalhamento de células PC-12 de rato
forma física
Ácido acético 0,02 N, pH 3,67
Armazenamento e estabilidade
1 ano a 4 °C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Kerim B Kaylan et al.
Scientific reports, 6, 23490-23490 (2016-03-31)
The bipotential differentiation of liver progenitor cells underlies liver development and bile duct formation as well as liver regeneration and disease. TGFβ and Notch signaling are known to play important roles in the liver progenitor specification process and tissue morphogenesis.
S Attoub et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(14), 2329-2338 (2000-10-29)
Leptin plays a key role regulating food intake, body weight and fat mass. These critical parameters are associated with an increased risk for digestive and mammary gland cancer in the Western population. Here we determined whether leptin contributes to the
Localization of matrix metalloproteinase MMP-2 to the surface of invasive cells by interaction with integrin alpha v beta 3
Brooks, P. C., et al
Cell, 85, 683-693 (1996)
Reconstituted rattail collagen used as substrate for tissue cultures on coverslips in Maximow slides and roller tubes.
BORNSTEIN, M B
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 7, 134-137 null
M Yebra et al.
The Journal of biological chemistry, 271(46), 29393-29399 (1996-11-15)
The urokinase plasminogen activator (uPA) interacts with its cell surface receptor (uPAR), providing an inducible, localized cell surface proteolytic activity, thereby promoting cellular invasion. Evidence is provided for a novel function of cell surface-associated uPA.uPAR. Specifically, induction of cell surface
Protocolos
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
Conteúdo relacionado
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.