122-20
Rat Collagen Type I
from rat tail, liquid, 0.05 mg/mL, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
product name
Rat Tail Collagen Coating Solution (20 ML), Type I, 50 μg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
forma
solution
prazo de validade
6 mo.
embalagem
pkg of 20 mL
concentração
50 μg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rat ... Col1a1(29393)
Descrição geral
This collagen solution is prepared in 0.02 M Acetic Acid at 50 ug/ml and sterile filtered.
Aplicação
Nota de preparo
- For a T-25 flask, use 125 ug (2.5 ml) of the solution.
- For each well of a 24-well plate, use 10.5 ug (210 ul) of the solution.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3