Documentos
05-104
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-EGFR, clone LA22
clone LA22, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Receptor tyrosine-protein kinase ErbB-1, avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LA22, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
As proteínas quinases são enzimas que transferem um grupo fosfato de um doador de fosfato para um aminoácido aceitador em uma proteína substrato. Por este mecanismo básico, as proteínas quinases medeiam a maior parte da transdução de sinal em células eucarióticas, regulando o metabolismo celular, a transcrição, a progressão do ciclo celular, o rearranjo do citoesqueleto e o movimento celular, a apoptose e a diferenciação. A família da proteína quinase é uma das maiores famílias de proteínas em eucariotos, classificada em 8 grupos principais com base na comparação de sequências de seus domínios catalíticos de tirosina (PTK) ou serina/treonina (STK) quinase. O receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) é o membro protótipo do receptor tirosina quinase tipo 1. A superexpressão de EGFR em tumores indica mau prognóstico e é observada em tumores de cabeça e pescoço, cérebro, bexiga, estômago, mama, pulmão, endométrio, colo do útero, vulva, ovário, esôfago, estômago e no carcinoma de células escamosas.
Especificidade
Reconhece a sequência de Ala351-Asp364 do receptor EGF humano, Mr 180kDa, (com base na numeração sem o peptídeo sinal) (Wu et al., 1989).
Imunogênio
Proteínas de membrana A431
Aplicação
Categoria de pesquisa
Sinalização
Imunoprecipitação:
4 μg de um lote anterior imunoprecipitaram o receptor de EGF a partir de 500 μg de lisado A431 RIPA.
Imunocitoquímica:
5 μg/ml de lotes anteriores do anticorpo mostraram imunocoloração positiva para o receptor de EGF em células A431 fixadas com paraformaldeído a 4% seguido de metanol a 100%.
O anticorpo anti-EGFR, clone LA22, é um anticorpo contra EGFR para uso em IC, IP e WB.
Subcategoria de pesquisa
Fatores de crescimento e receptores
Qualidade
Avaliado por lisados RIPA de células A431 humanas sob condições redutoras.
Análise por Western Blot:
0,5-2 μg/ml deste anticorpo detectaram o receptor EGF em lisados RIPA de células A431 humanas sob condições redutoras.
Descrição-alvo
180 kDa
Ligação
Substitui: 04-337; 04-338
forma física
Formato: Purificado
IgG2a monoclonal de camundongo purificada em tampão de armazenamento (Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azida sódica a 0,05%). Solução congelada.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a -20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Controle positivo de antígeno: N.º do catálogo 12-301, lisado de células A431 não estimuladas. Adicione 2,5µL de 2-mercaptoetanol/100µL de lisado e ferva por 5 minutos para reduzir o preparado. Carregue 20µg de lisado reduzido por faixa para minigéis.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1