Documentos Principais
C3867
Sigma-Aldrich
Rat Collagen Type I
from rat tail, liquid, 4 mg/mL, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Colágeno, Col1a1, Colágeno da cauda de rato
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.75
Nome do produto
Colágeno, Tipo I, BioReagent, suitable for cell culture, sterile-filtered
fonte biológica
rat tail
Nível de qualidade
descrição
Approx. 100mg/vial ((35 - 40 ml) )
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
apparent mol wt 115-130 kDa by SDS-PAGE (doublet)
apparent mol wt 215-235 kDa by SDS-PAGE (doublet)
embalagem
pkg of 1 vial
concentração
>0.5 mg/mL Biuret
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
6‑10 μg/cm2
Impurezas
Mycoplasma Test by Barile, none detected
solubilidade
soluble, clear to hazy, colorless (solubilized in 0.02M acetic acid)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Especificidade de ligação
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Fibronectin
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Descrição geral
O colágeno é uma proteína da matriz extracelular que compreende uma estrutura helicoidal tripla. A estrutura do colágeno tipo I, em particular, caracteriza-se pela presença de três αcadeias idênticas em sua forma homotrimétrica. Entre essas três αcadeias, uma exibe uma leve variação de sequência. O colágeno tipo I foi isolado pela primeira vez do tendão da cauda de rato, tem duas cadeias α principais (α e α ) e uma cadeia β.
Aplicação
A solução de colágeno tipo I da cauda de rato foi usada para revestir placas de cultura e placas para a linhagem celular de hepatócitos humanos HepG2 e podócitos. Ela também foi usada como padrão gerar a curva de calibração de teor total de colágeno para quantificação do pré-gel da matriz extracelular hepática.
Usado como material de revestimento para dar suporte ao crescimento e a diferenciação de células aderentes.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O colágeno é essencial para a integridade mecânica dos tendões e ossos. O colágeno do tendão da cauda de rato é usado na engenharia de tecidos especialmente na produção de géis à base de estruturas poliméricas tridimensionais. Ele tem baixa antigenicidade e é compatível com fibroblastos gengivais humanos e queratinócitos bucais humanos.
Características e benefícios
  • Obtido da cauda do rato.
  • Filtrado estéril para minimizar os riscos de contaminação.
  • Adequado para uma ampla variedade de aplicações de cultura de células.
  • Oferece cobertura de superfície ideal (6-10 μg/cm2) para promover adesão e proliferação celular.
Nota de preparo
Solução estéril preparada a partir de tendões de cauda de rato por uma modificação do método de extração publicado 1. É fornecida como uma solução aquosa em ácido acético 20 mM com uma concentração de proteína indicada no frasco. (aproximadamente 100 mg de proteína por frasco). A concentração de proteína foi estimada pelo método de biureto 2.
A análise por eletroforese em gel de poliacrilamida com SDS mostra o padrão típico de bandas para o colágeno tipo I, com uma dubleto com pesos moleculares aparentes de 115 e 130 kDa, e outro dubleto com 215 e 235 kDa. Com base nessa análise, a pureza da amostra de colágeno é de >95%.
É recomendado para uso como substrato de cultura celular. Pode não ser adequado para formação de gel 3D.
Outras notas
O colágeno é classificado em diversos tipos estrutural e geneticamente distintos. Usamos a nomenclatura proposta por Bornstein e Traub. Não confunda as designações de tipos da Sigma com tipos de classificação de colágeno reconhecidos.
Quando o C3867 for retirado do refrigerador pela primeira vez, ele parecerá gelatinoso. Quando a temperatura chegar totalmente a 37°C, ele aparecerá como um líquido.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Mechanisms of angiotensin II signaling on cytoskeleton of podocytes
Hsu HH, et al.
Journal of Molecular Medicine, 86(12), 1379-1394 (2008)
Ectopic adenine nucleotide translocase activity controls extracellular ADP levels and regulates the F1-ATPase-mediated HDL endocytosis pathway on hepatocytes
Cardouat G, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1862(9), 832-841 (2017)
On the adhesion-cohesion balance and oxygen consumption characteristics of liver organoids
Mattei G, et al.
Testing, 12(3), e0173206-e0173206 (2017)
Preparation of ready-to-use, storable and reconstituted type I collagen from rat tail tendon for tissue engineering applications
Rajan N, et al.
Nature Protocols, 1(6), 2753-2753 (2006)
Thermal helix-coil transition in UV irradiated collagen from rat tail tendon
Sionkowska A and Kaminska A
International Journal of Biological Macromolecules, 24(4), 337-340 (1999)
Artigos
Attachment Factors for 3-Dimensional Cell Culture
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.