C2249
Collagen Solution from human fibroblasts
3 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human fibroblasts
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
forma
solution
embalagem
pkg of 20 mL
concentração
3 mg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
6‑10 μg/cm2
Especificidade de ligação
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Elastin
atividade externa
endotoxin ≤5.0 μmole/min-mg protein
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as a component of coating solution for human bone marrow chip fabrication.
- in fibroblast-like synoviocytes culturing.
- as a coating solution for microchannels for organ chip culture
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Os clientes também visualizaram
Artigos
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.