C4243
Bovine Collagen Type I
from bovine skin, liquid, 2.9-3.2 mg/mL, ≥99.9% (SDS-PAGE), suitable for cell culture, used for 3D gel formation
Sinônimo(s):
Bovine collagen solution, Collagen extract
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Collagen solution from bovine skin, Type I, 2.9-3.2 mg/mL, suitable for cell culture, sterile-filtered
fonte biológica
bovine skin
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.9% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 100 mL
pkg of 20 mL
concentração
2.9-3.2 mg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable (and for 3D matrix formation)
cobertura de superfície
6‑10 μg/cm2
adequação
gelation test tested
nº de adesão UniProt
Especificidade de ligação
Peptide Source: Fibrinogen
atividade externa
endotoxin ≤1.0 μmole/min-mg protein
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... COL1A1(282187)
Aplicação
- in the preparation of collagen gels.
- to coat cell culture dishes for HeLa cell line culture.
- to construct hydrogels laden for HepG2 cell culture.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Atenção
Nota de preparo
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.