D2141
6-Diazo-5-oxo-L-norleucine
>95% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-6-diazo-5-oxocaproic acid, DON
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
6-Diazo-5-oxo-L-norleucine, crystalline
Ensaio
>95% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
crystalline
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
light yellow
pf
145 °C
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c7-5(6(11)12)2-1-4(10)3-9-8/h3,5H,1-2,7H2,(H,11,12)/t5-/m0/s1
chave InChI
YCWQAMGASJSUIP-YFKPBYRVSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.