5.30030
Glutaminase Inhibitor II, BPTES
Sinônimo(s):
Glutaminase Inhibitor II, BPTES, N,Nʹ-(5,5ʹ-(2,2ʹ-Thio bis(ethane-2,1-diyl)) bis(1,3,4-thiadiazole-5,2-diyl)) bis(2-phenylacetamide), Kidney-Type Glutaminase Inhibitor II, GAC Inhibitor II, GLS1 Inhibitor II, KGA Inhibitor II
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥94% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C24H24N6O2S3/c31-19(15-17-7-3-1-4-8-17)25-23-29-27-21(34-23)11-13-33-14-12-22-28-30-24(35-22)26-20(32)16-18-9-5-2-6-10-18/h1-10H,11-16H2,(H,25,29,31)(H,26,30,32)
chave InChI
MDJIPXYRSZHCFS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
kidney-type glutaminase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Thangavelu, K., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA109, 7705.
Le, A., et al. 2012. Cell Metab.15, 110.
DeLaBarre, B., et al. 2011. Biochemistry 50, 10764.
Seltzer, M.J., et al. 2010. Cancer Res.70, 8981.
Robinson, M.M., et al. 2007. Biochem. J.406, 407.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3