5.04817
UK-5099
≥99% (HPLC), solid, mitochondrial pyruvate carrier inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
Mitochondrial Pyruvate Carrier Inhibitor, UK5099, ( E)-2-Cyano-3-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)acrylic acid, ( E)-2-Cyano-3-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)-2-propenoic acid, MPC Inhibitor, PF-1005023, (E)-2-Cyano-3-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)acrylic acid, (E)-2-Cyano-3-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)-2-propenoic acid, MPC Inhibitor, PF-1005023
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Mitochondrial Pyruvate Carrier Inhibitor, UK5099,
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
bright yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]2(c3c(c(c2)\C=C(\C(=O)O)/C#N)cccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C18H12N2O2/c19-11-13(18(21)22)10-14-12-20(15-6-2-1-3-7-15)17-9-5-4-8-16(14)17/h1-10,12H,(H,21,22)/b13-10+
chave InChI
BIZNHCWFGNKBBZ-JLHYYAGUSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
mitochondria
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Bricker, D.K., et al. 2012. Science337, 96.
Herzig, S., et al. 2012. Science337, 93.
Hinoi, E., et al. 2006. Mol. Pharmacol.70, 925.
Hildyard, J.C.W., et al. 2005. Biochim. Biophys. Acta1707, 221.
Halestrap, A.P. 1978. Biochem. J.172, 377.
Halestrap, A.P. 1975. Biochem. J.145, 85.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3