375004
2,4-Thiazolidinedione
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
2,4(3H,5H)-Thiazoledione, 2,4-Dioxo-1,3-thiazolidine, 2,4-Dioxothiazolidine, 2-Hydroxy-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one, Thiazole-2,4-dione, Thiazolidin-2,4-dione, Thiazolidinedione (6CI)
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
pf
125-127 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CSC(=O)N1
InChI
1S/C3H3NO2S/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
chave InChI
ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)