221015
Oxalyl chloride
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Ethanedioyl dichloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
150 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
<10 ppb Heavy metals
cor
APHA: 0-150
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
p.e.
62-65 °C (lit.)
pf
−10-−8 °C (lit.)
densidade
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
chave InChI
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Preparation of Mosher′s acid chloride by reacting with Mosher′s acid in the presence of DMF.
- Activation of dimethyl sulfoxide for use in the oxidation of long-chain alcohols to carbonyls.
- Activation of α-keto carboxylic acids and N-heterocyclic carboxylic acids for alkynylation to form ynediones and N-heterocyclic ynones, respectively.
- Synthesis of N-heterocyclic ynones and ynediones, used to activate carboxylic acids
- Chlorination and halogenation
- Three-component [3+2] cycloadditions
- Reactions with organostannanes
- Synthesis of cyclopentenones
- Carbonylations, used as a carbonyl synthon
Embalagem
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?