O8801
Oxalyl chloride
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Ethanedioyl dichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.4 (vs air)
pressão de vapor
150 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤1.0% phosgene content
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
p.e.
62-65 °C (lit.)
pf
−10-−8 °C (lit.)
densidade
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
chave InChI
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To synthesize β, β′-diketodithioethers from β, β′-dihydroxydithioethers via Swern oxidation.
- In the DMSO-catalyzed Swern oxidation of primary amides or aldoximes to nitriles in the presence of triethylamine as a base.
- In the Moffatt-Swern oxidation of aryl allylic alcohols to halogenated unsaturated ketones in the presence of triethylamine.
- Synthesis of N-heterocyclic ynones and ynediones, used to activate carboxylic acids
- Chlorination and halogenation
- Three-component [3+2] cycloadditions
- Reactions with organostannanes
- Synthesis of cyclopentenones
- Carbonylations, used as a carbonyl synthon
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?