S6452
Succinyl chloride
95%
Sinônimo(s):
Succinic acid dichloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
pb
190 °C (lit.)
95-96 °C/16 mmHg (lit.)
pf
15-18 °C (lit.)
densidade
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
chave InChI
IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?