Documentos Principais
638560
Sigma-Aldrich
Methyl adipoyl chloride
97%
Sinônimo(s):
Adipic acid monomethyl ester chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCO(CH2)4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
178.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4470 (lit.)
p.e.
76 °C/0.8 mmHg (lit.)
densidade
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
chave InChI
HDLGIEZOMYJKAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Viviana Pardo-Jiménez et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(4) (2019-02-23)
New histone deacetylases (HDAC) inhibitors with low toxicity to non-cancerous cells, are a prevalent issue at present because these enzymes are actively involved in fibrotic diseases. We designed and synthesized a novel series of thiazolyl-coumarins, substituted at position 6 (R