Documentos Principais
378259
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminobenzophenone
97%
Sinônimo(s):
Bis(4-aminophenyl)methanone
About This Item
Fórmula linear:
(H2NC6H4)2CO
Número CAS:
Peso molecular:
212.25
Beilstein:
2211861
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
243-247 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
chave InChI
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
David R Worthen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 5012-5015 (2009-07-28)
Several diaminodiphenyl analogs were assessed in vivo for their capacity to inhibit seizure induction and propagation in rodents. Both 3,4'- and 4,4'-diaminodiphenyl compounds prevented seizures for as long as 4h after maximal electric shock induction. 4,4'-Diphenyl compounds bridged by a