279633
p-Xylylenediamine
99%
Sinônimo(s):
1,4-Bis(aminomethyl)benzene, α,α′-Diamino-p-xylene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
230 °C/10 mmHg (lit.)
pf
60-63 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6,9-10H2
chave InChI
ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?