Documentos Principais
8.04808
Sigma-Aldrich
Isophthaloyl dichloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Isophthaloyl dichloride, Isophthaloyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H4-1,3-(COCl)2
Número CAS:
Peso molecular:
203.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-774-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.04 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
potência
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
1410 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.5-8.9 % (v/v)
pf
42-45 °C
temperatura de transição
flash point 180 °C
densidade
1.39 g/cm3 at 17 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1cc(ccc1)C(=O)Cl
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
chave InChI
FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
180 °C - closed cup