Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
147532
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenotricarbonil triclorado
98%
Sinônimo(s):
Cloreto de benzeno-1,3,5-tricarbonil, Cloreto de trimesoil, Tricloreto de ácido trimésico
About This Item
Fórmula linear:
C6H3(COCl)3
Número CAS:
Peso molecular:
265.48
Beilstein:
2940936
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
pb
180 °C/16 mmHg (lit.)
pf
32-38 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 10%, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
densidade
1.487 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1cc(cc(c1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3Cl3O3/c10-7(13)4-1-5(8(11)14)3-6(2-4)9(12)15/h1-3H
chave InChI
UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O 1,3,5-benzenotricarbonil triclorado reage com álcool propargílico para gerar triprop-2-inil benzeno-1,3,5-tricarboxilato.
Aplicação
O 1,3,5-benzenotricarbonil triclorado foi usado na síntese de sistemas dendriméricos azoaromáticos quirais. Ele foi usado para estudar a estrutura de membranas compostas ativadas que têm extratantes organofosfóricos como transportadores. Foi o material de partida para duas amidas tritópicas derivadas de 3 e 4-metilaminopiridina, que se auto-organizaram em nanobolas após tratamento com nitrato de paládio(II) em DMSO.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
3,4'-DIAMINOBIPHENYL AldrichCPR
S933341
3,4'-DIAMINOBIPHENYL
Behnam Khorshidi et al.
Scientific reports, 8(1), 784-784 (2018-01-18)
The development of nano-enabled composite materials has led to a paradigm shift in the manufacture of high-performance nanocomposite membranes with enhanced permeation, thermo-mechanical, and antibacterial properties. The major challenges to the successful incorporation of nanoparticles (NPs) to polymer films are
Zhe Yang et al.
Environmental science & technology, 52(16), 9341-9349 (2018-07-26)
Conventional thin-film composite (TFC) membranes suffer from the trade-off relationship between permeability and selectivity, known as the "upper bound". In this work, we report a high performance thin-film composite membrane prepared on a tannic acid (TA)-Fe nanoscaffold (TFCn) to overcome
Dangchen Ma et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(8), 7523-7534 (2017-02-12)
Zirconiumv (IV)-carboxylate metal-organic framework (MOF) UiO-66 nanoparticles were successfully synthesized and incorporated in the polyamide (PA) selective layer to fabricate novel thin-film nanocomposite (TFN) membranes. Compared to unmodified pure polyamide thin-film composite (TFC) membranes, the incorporation of UiO-66 nanoparticles significantly
Zhikan Yao et al.
Journal of colloid and interface science, 552, 418-425 (2019-06-01)
This study reports highly permeable ultrathin film composite (uTFC) membranes whose rejection layer was reinforced by polymer chains during the interfacial polymerization of trimesoyl chloride (TMC) and m-phenylenediamine (MPD) to achieve enhanced salt rejection. A rejection layer of approximately 20 nm
Ke Zheng et al.
Scientific reports, 8(1), 10022-10022 (2018-07-04)
A low-cost sulfonated polysulfone (SPSU)/poly(vinyl chloride) (PVC) substrate based high-performance thin-film composite (TFC) forward osmosis (FO) membrane was fabricated in this work. The results showed that the morphologies of the substrates were looser and more porous, and the porosity, pure