P40409
Phthaloyl chloride
90%
Sinônimo(s):
Phthaloyl dichloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
30 mmHg ( 47 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
p.e.
269-271 °C (lit.)
pf
6-12 °C (lit.)
densidade
1.409 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
chave InChI
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?