Key Documents
371432
Sigma-Aldrich
Sodium percarbonate
avail. H2O2 20-30 %
Sinônimo(s):
Hydrogen peroxide sodium carbonate adduct
About This Item
Fórmula linear:
Na2CO3·1.5H2O2
Número CAS:
Peso molecular:
157.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
solid
Nível de qualidade
composição
avail. H2O2, 20-30%
adequação da reação
reagent type: oxidant
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
chave InChI
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Sodium percarbonate is a powerful oxidizing agent as it releases oxygen upon decomposition in the presence of water or when exposed to moisture. This property makes it an oxygen source/green oxidant in various applications such as disinfection and wastewater treatment. It is also considered as a promising substitute for H2O2.
Aplicação
Sodium percarbonate can be used:
  • To prepare polycaprolactone (PCL)-based oxygen-releasing nanofibers for wound dressing.
  • For the degradation of Bisphenol A and aniline via advanced oxidation processes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Liu, J. et al.
Tetrahedron Letters, 38, 6795-6795 (1997)