31445
Sodium peroxide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥95%
Sinônimo(s):
Sodium superoxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.003% total nitrogen (N)
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
pf
460 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
chave InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?