71883
Sodium peroxide
for Wurzschmitt-decomposition, ACS reagent, beads (small), ≥95%
Sinônimo(s):
Sodium superoxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
for Wurzschmitt-decomposition
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (RT)
≥95%
Formulário
beads (small)
Impurezas
≤0.003% total nitrogen (N)
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
pf
460 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤20 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
chave InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)