Key Documents
1.06563
Supelco
Peróxido de sódio
granular for analysis ACS,ISO
Sinônimo(s):
Peróxido de sódio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na2O2
Número CAS:
Peso molecular:
77.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352304
Número do índice EC:
215-209-4
NACRES:
NB.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
forma
solid
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
460 °C
densidade
2.8 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1138 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
chave InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Substitui: SX0700-6
Nota de análise
Teor (manganométrico): ≥ 95,0%
Identidade: passa no teste
Cloreto (Cl): ≤ 0,002%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,001%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,003%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,002 %
Al (alumínio): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,002%
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1