223417
Sodium peroxide
granular, +140 mesh particle size, reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
Sodium superoxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
granular
adequação da reação
reagent type: oxidant
tamanho de partícula
+140 mesh
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
pf
460 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
chave InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
conversion of Δ4-3-ketosteroids to Δ4-3,6-diones
oxidation of alduronic and glyculosonic acids
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1