23182
(+)-1-(9-Fluorenyl)ethyl chloroformate solution
≥18 mM in acetone, for chiral derivatization, LiChropur™
Sinônimo(s):
(+)-FLEC solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
for chiral derivatization
Nível de qualidade
linha de produto
ChiraSelect™
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (HPLC)
qualidade
LiChropur™
concentração
≥18 mM in acetone
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.359
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H13ClO2/c1-10(19-16(17)18)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15H,1H3
chave InChI
SFRVOKMRHPQYGE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
forma física
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?