335975
(+)-1-(9-Fluorenyl)ethyl chloroformate solution
18 mM in acetone, for chiral derivatization
Sinônimo(s):
(+)-FLEC solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
180 mmHg ( 20 °C)
Formulário
liquid
concentração
18 mM in acetone
índice de refração
n20/D 1.3602
densidade
0.79 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)OC(C1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C
InChI
1S/C16H13ClO2/c1-10(19-16(17)18)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15H,1H3
chave InChI
SFRVOKMRHPQYGE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Chiral analysis of β-methylamino alanine (BMAA) enantiomers: Details the use of (+)-1-(9-fluorenyl)-ethyl chloroformate (FLEC) for derivatization followed by LC-MS/MS analysis, improving the understanding of amino acids′ stereochemistry (Zurita et al., 2019).
- Enantioselective micellar electrokinetic chromatography of dl‐amino acids: Utilizes (+)-1-(9-fluorenyl)ethyl chloroformate derivatization combined with UV-induced fluorescence detection to analyze amino acids, enhancing analytical methodologies (Prior et al., 2018).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?