319899
Anthrone
ACS reagent, 97%
Sinônimo(s):
9(10H)-Anthracenone
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder or crystals
técnica(s)
titration: suitable
cor
off-white to yellow
pf
154-157 °C (lit.)
solubilidade
ethyl acetate: 2%, clear, yellow
Amax
≤0.045 at 620 nm in sulfuric acid
≤0.75 at 425 nm in sulfuric acid
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
chave InChI
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- The anthrone method is a colorimetric assay to detect reducing and nonreducing sugars.
- Anthrone is used in the quantitative determination of streptomycin.
- It has been used to detect carbohydrate containing lipids and to measure sugar content such as sucrose and trehalose in the liquid medium.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?