109916
4-Methyl-2-pentanol
98%
Sinônimo(s):
3-MIC, Isobutyl methyl carbinol, MAOH, MIBC
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
3.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Lim. expl.
5.5 %
índice de refração
n20/D 1.410 (lit.)
p.e.
132 °C (lit.)
pf
−90 °C (lit.)
densidade
0.802 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
chave InChI
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
109916-100ML | 4061837018886 |
109916-18L | |
109916-4L | 4061837013829 |
109916-5ML | |
109916-1L | 4061838693273 |
109916-2.5L | |
109916-25L | |
109916-25ML |