55795
Acetaldehyde diethyl acetal
analytical standard
Sinônimo(s):
1,1-Diethoxyethane, Acetal
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
446 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
10.4 %
índice de refração
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
p.e.
102 °C (lit.)
densidade
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Wine vinegars by headspace sorptive extraction−thermal desorption−gas chromatography−mass spectrometry (HSSE−TD−GC−MS).
- Distilled spirits by GC with flame ionization detection (FID) as well as GC-FID-MS.
- Organic red wines derived from Saccharomyces cerevisiae strains by GC-FID as well as HSSE-GC−MS.
- Cognac (brandy) by HS-GC-MS.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
<68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< 20 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?