Documentos Principais
8.01366
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde diethyl acetal
for synthesis
Sinônimo(s):
Acetaldehyde diethyl acetal, Acetal, 1,1-Diethoxyethane, Diethyl acetal
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
118.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
203-310-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
20.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
230 °C
potência
4570 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.6-10.4 % (v/v)
p.e.
102 °C/1013 hPa
pf
-100 °C
temperatura de transição
flash point -21 °C
solubilidade
46 g/L
densidade
0.83 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(OCC)C)CC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Exploration of New Biomass-Derived Solvents: Highlights the application of acetaldehyde diethyl acetal in carboxylation reactions, demonstrating its potential as a sustainable solvent in synthetic organic chemistry, thereby contributing to green chemistry advancements (Gevorgyan et al., 2020).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.826 - 0.830
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< 20 °C - closed cup