00071
Acetaldeído
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Etanal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.52 (vs air)
pressão de vapor
14.63 psi ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
365 °F
Lim. expl.
60 %
índice de refração
n20/D 1.332 (lit.)
p.e.
21 °C (lit.)
pf
−125 °C (lit.)
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
chave InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Atenção
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-38.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-38.89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.