00070
Acetaldeído
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
Etanal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
anhydrous
puriss. p.a.
densidade de vapor
1.52 (vs air)
pressão de vapor
14.63 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
365 °F
qualidade
anhydrous
Lim. expl.
60 %
Impurezas
≤0.5% free acid (as CH3COOH)
resíduo de evaporação
≤0.002%
índice de refração
n20/D 1.332 (lit.)
n20/D 1.332
p.e.
21 °C (lit.)
pf
−125 °C (lit.)
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
CC=O
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
chave InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-38.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-38.89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate