PHR3274
4-Methyl-2-pentanol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
4-Methyl-2-pentanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 3x1.2 mL
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(C)C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
chave InChI
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
41 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)