8.05804
4-Methyl-2-pentanol
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Methyl-2-pentanol, Methyl isobutyl carbinol, Isobutyl methyl carbinol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
7.06 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
305 °C
potência
2590 mg/kg LD50, oral (Rat)
2884 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1-5.5 % (v/v)
p.e.
130-133 °C/1013 hPa
pf
-60 °C
temperatura de transição
flash point 41 °C
solubilidade
16.4 g/L
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(C)C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
chave InChI
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.808
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup